Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Methyl Tridecanoate 98% | Avantor

Methyl Tridecanoate 98%

Bottle
Katalognr. APOSOR1013885-25G
Anbieter:   Apollo Scientific
Methyl Tridecanoate 98%
Katalognr. APOSOR1013885-25G
Anbieter:  Apollo Scientific
CAS Nummer:  1731-88-0
Methyl Tridecanoate 98%

Bottle

CAS Nummer:  1731-88-0
Preis
SFr. 71.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 25 g
Product Details & Documents

Usage: Organic building block/ reagent.

Synonyme:  Tridecylic acid methyl ester, Tridecanoic acid methyl ester
  • CAS Nummer:1731-88-0
  • Formel:C₁₄H₂₈O₂
  • MDL-Nummer:MFCD00008977
  • Molekulargewicht:228,37 g/mol
Technische Daten

Technische Daten

  • Packung:
    Bottle

Technische Daten

Empfehlungen

Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.

Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..