AuftragsverfolgungKontakt
Methyl Tridecanoate 98% | Avantor
Methyl Tridecanoate 98%
Bottle
Katalognr. APOSOR1013885-100G
Anbieter:   Apollo Scientific
Methyl Tridecanoate 98%
Katalognr. APOSOR1013885-100G
Anbieter:  Apollo Scientific
CAS Nummer:  1731-88-0
Methyl Tridecanoate 98%
Bottle
CAS Nummer:  1731-88-0
Preis
SFr. 177.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 100 g
Product Details & Documents
Usage: Organic building block/ reagent.
Synonyme:  Tridecylic acid methyl ester, Tridecanoic acid methyl ester
  • CAS Nummer:1731-88-0
  • Formel:C₁₄H₂₈O₂
  • MDL-Nummer:MFCD00008977
  • Molekulargewicht:228,37 g/mol
Technische Daten
Technische Daten
  • Packung:
    Bottle