Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Methyl 3-Hydroxyhexanoate 98% | Avantor

Methyl 3-Hydroxyhexanoate 98%

Bottle
Katalognr. APOSOR1013820-500G
Anbieter:   Apollo Scientific
Methyl 3-Hydroxyhexanoate 98%
Katalognr. APOSOR1013820-500G
Anbieter:  Apollo Scientific
CAS Nummer:  21188-58-9
Methyl 3-Hydroxyhexanoate 98%

Bottle

CAS Nummer:  21188-58-9
Preis
842.00 SFr.
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 500 g
Product Details & Documents

Usage: Organic building block/reagent

Synonyme:  Methyl 3-hydroxyhexanoate
  • CAS Nummer:21188-58-9
  • Formel:C₇H₁₄O₃
  • MDL-Nummer:MFCD20482702
  • Molekulargewicht:146,18 g/mol
Technische Daten

Technische Daten

  • Packung:
    Bottle

Technische Daten