Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Methyl 3-Hydroxyhexanoate 98% | Avantor

Methyl 3-Hydroxyhexanoate 98%

Bottle
Katalognr. APOSOR1013820-25G
Anbieter:   Apollo Scientific
Methyl 3-Hydroxyhexanoate 98%
Katalognr. APOSOR1013820-25G
Anbieter:  Apollo Scientific
CAS Nummer:  21188-58-9
Methyl 3-Hydroxyhexanoate 98%

Bottle

CAS Nummer:  21188-58-9
Preis
67.60 SFr.
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 25 g
Product Details & Documents

Usage: Organic building block/reagent

Synonyme:  Methyl 3-hydroxyhexanoate
  • CAS Nummer:21188-58-9
  • Formel:C₇H₁₄O₃
  • MDL-Nummer:MFCD20482702
  • Molekulargewicht:146,18 g/mol
Technische Daten

Technische Daten

  • Packung:
    Bottle

Technische Daten

Empfehlungen

Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.

Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..