Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Methyl 3-Hydroxyhexanoate 98% | Avantor

Methyl 3-Hydroxyhexanoate 98%

Bottle
Katalognr. APOSOR1013820-100G
Anbieter:   Apollo Scientific
Methyl 3-Hydroxyhexanoate 98%
Katalognr. APOSOR1013820-100G
Anbieter:  Apollo Scientific
CAS Nummer:  21188-58-9
Methyl 3-Hydroxyhexanoate 98%

Bottle

CAS Nummer:  21188-58-9
Preis
SFr. 170.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 100 g
Product Details & Documents

Usage: Organic building block/reagent

Synonyme:  Methyl 3-hydroxyhexanoate
  • CAS Nummer:21188-58-9
  • Formel:C₇H₁₄O₃
  • MDL-Nummer:MFCD20482702
  • Molekulargewicht:146,18 g/mol
Technische Daten

Technische Daten

  • Packung:
    Bottle

Technische Daten

Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.