AuftragsverfolgungKontakt
Ectoine 98%
Ectoine 98%
Bottle
Katalognr. APOSOR97119-100G
Reizend
Anbieter:   Apollo Scientific
Ectoine 98%
Katalognr. APOSOR97119-100G
Anbieter:  Apollo Scientific
CAS Nummer:  96702-03-3
Ectoine 98%
Bottle
CAS Nummer:  96702-03-3
Preis
SFr. 326.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 100 g
Product Details & Documents
Usage: Organic building block/reagent.
Synonyme:  (S)-2-Methyl-3,4,5,6-tetrahydropyrimidine-4-carboxylic acid
  • CAS Nummer:96702-03-3
  • Formel:C₆H₁₀N₂O₂
  • MDL-Nummer:MFCD03419286
  • Molekulargewicht:142,157 g/mol
  • EINECS:431-910-1
Technische Daten
Technische Daten
  • Packung:
    Bottle