Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
2-(3-Bromophenoxy)acetic acid 98%

2-(3-Bromophenoxy)acetic acid 98%

Bottle
Catalog # APOSOR90344-5G
Supplier:   Apollo Scientific
2-(3-Bromophenoxy)acetic acid 98%
Catalog # APOSOR90344-5G
Supplier:  Apollo Scientific
CAS Number:  1798-99-8
2-(3-Bromophenoxy)acetic acid 98%

Bottle

CAS Number:  1798-99-8
Price
SFr. 174.00
Log in for availability
1 * 5 g
Product Details & Documents

Usage: Organic building block/reagent.

Synonyms:  2-(3-Bromophenoxy)acetic acid
  • CAS Number:1798-99-8
  • Formula:C₈H₇BrO₃
  • MDL Number:MFCD02081885
  • Molecular Weight:231,04 g/mol
Specifications

Specifications

  • Packung:
    Bottle

Specifications

Consigli

I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".

Altrimenti riceverai suggerimenti generici..