Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
2-(3-Bromophenoxy)acetic acid 98% | Avantor

2-(3-Bromophenoxy)acetic acid 98%

Bottle
Katalognr. APOSOR90344-10G
Anbieter:   Apollo Scientific
2-(3-Bromophenoxy)acetic acid 98%
Katalognr. APOSOR90344-10G
Anbieter:  Apollo Scientific
CAS Nummer:  1798-99-8
2-(3-Bromophenoxy)acetic acid 98%

Bottle

CAS Nummer:  1798-99-8
Preis
312.00 SFr.
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 10 g
Product Details & Documents

Usage: Organic building block/reagent.

Synonyme:  2-(3-Bromophenoxy)acetic acid
  • CAS Nummer:1798-99-8
  • Formel:C₈H₇BrO₃
  • MDL-Nummer:MFCD02081885
  • Molekulargewicht:231,04 g/mol
Technische Daten

Technische Daten

  • Packung:
    Bottle

Technische Daten

Empfehlungen

Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.

Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..