Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Thioisonicotinamid 98% | Avantor

Thioisonicotinamid 98%

Bottle
Katalognr. APOSOR903374-500G
Anbieter:   Apollo Scientific
Thioisonicotinamid 98%
Katalognr. APOSOR903374-500G
Anbieter:  Apollo Scientific
CAS Nummer:  2196-13-6
Thioisonicotinamid 98%

Bottle

CAS Nummer:  2196-13-6
Preis
394.00 SFr.
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 500 g
Product Details & Documents
Synonyme:  Pyridine-4-carbothioamide
  • CAS Nummer:2196-13-6
  • Formel:C₆H₆N₂S
  • MDL-Nummer:MFCD00006437
  • Molekulargewicht:138.19 g/mol
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
Technische Daten

Technische Daten

  • Packung:
    Bottle

Technische Daten

Empfehlungen

Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.

Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..