AuftragsverfolgungKontakt
2-Fluor-4-nitrobenzonitril
2-Fluor-4-nitrobenzonitril
Bottle
Katalognr. APOSPC502594-100G
Anbieter:   Apollo Scientific
2-Fluor-4-nitrobenzonitril
Katalognr. APOSPC502594-100G
Anbieter:  Apollo Scientific
CAS Nummer:  34667-88-4
2-Fluor-4-nitrobenzonitril
Bottle
CAS Nummer:  34667-88-4
Preis
SFr. 376.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 100 g
Product Details & Documents
  • CAS Nummer:34667-88-4
  • Formel:C₇H₃FN₂O₂
  • MDL-Nummer:MFCD04038715
  • Molekulargewicht:166.11 g/mol
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
Technische Daten
Technische Daten
  • Packung:
    Bottle