AuftragsverfolgungKontakt
Ac-D-Pro-Oh 98% | Avantor
Ac-D-Pro-Oh 98%
Bottle
Katalognr. APOSOR1012186-100G
Anbieter:   Apollo Scientific
Ac-D-Pro-Oh 98%
Katalognr. APOSOR1012186-100G
Anbieter:  Apollo Scientific
CAS Nummer:  59785-68-1
Ac-D-Pro-Oh 98%
Bottle
CAS Nummer:  59785-68-1
Preis
SFr. 162.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 100 g
Product Details & Documents
Usage: Organic building block/reagent.
Synonyme:  N-Acetyl-D-proline
  • CAS Nummer:59785-68-1
  • Formel:C₇H₁₁NO₃
  • MDL-Nummer:MFCD20640695
  • Molekulargewicht:157,17 g/mol
Technische Daten
Technische Daten
  • Packung:
    Bottle