Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
 

Creatinin 95+%

Bottle
Catalog # APOSOR905165-25G
Irritant
Supplier:   Apollo Scientific
Creatinin 95+%
Catalog # APOSOR905165-25G
Supplier:  Apollo Scientific
CAS Number:  60-27-5
Creatinin 95+%

Bottle

CAS Number:  60-27-5
Price
26.00 SFr.
Log in for availability
1 * 25 g
Product Details & Documents
Synonyms:  2-Amino-1-methyl-1,5-dihydro-4H-imidazol-4-one
  • CAS Number:60-27-5
  • Formula:C₄H₇N₃O
  • MDL Number:MFCD00059730
  • Molecular Weight:113.12 g/mol
  • Storage Temperature:Raumtemperatur
Specifications

Specifications

  • Packung:
    Bottle

Specifications