Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Creatinin 95+%

Creatinin 95+%

Bottle
Katalognr. APOSOR905165-100G
Reizend
Anbieter:   Apollo Scientific
Creatinin 95+%
Katalognr. APOSOR905165-100G
Anbieter:  Apollo Scientific
CAS Nummer:  60-27-5
Creatinin 95+%

Bottle

CAS Nummer:  60-27-5
Preis
SFr. 57.20
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 100 g
Product Details & Documents
Synonyme:  2-Amino-1-methyl-1,5-dihydro-4H-imidazol-4-one
  • CAS Nummer:60-27-5
  • Formel:C₄H₇N₃O
  • MDL-Nummer:MFCD00059730
  • Molekulargewicht:113.12 g/mol
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
Technische Daten

Technische Daten

  • Packung:
    Bottle

Technische Daten

Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.