Foliodrape® Protect Abdecktücher, 2-lagig selbstklebend 90 x 100* cm 1 * 25 ST
Catalog # HART277542
Supplier: HARTMANN PAUL
New Product
Foliodrape® Protect Abdecktücher, 2-lagig selbstklebend 90 x 100* cm 1 * 25 ST
Catalog # HART277542
Supplier: HARTMANN PAUL
New Product
Frequently Bought Together
Assistent Bürsten mit Borsten aus Baumwollspitzen
Supplier: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Ethanol 96% (v/v), AnalaR NORMAPUR® analytisches Reagens
Supplier: VWR Chemicals
Einwegspritzen, dreiteilig, HENKE-JECT®
Supplier: HENKE SASS WOLF
Aceton ≥99%, TECHNICAL
Supplier: VWR Chemicals
Trifluoressigsäure, Uvasol® für die Spektroskopie, Supelco®
Supplier: Merck
Pipettenspitzen, Finntip™
Supplier: Thermo Fisher Scientific
Ethanol absolut ≥99,8%, HiPerSolv CHROMANORM®, Gradienten-Qualität für die HPLC
Supplier: VWR Chemicals
Ethanol absolut absolut ≥99,5% USP, Ph. Eur.
Supplier: VWR Chemicals
Ethanol absolut ≥99,8%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS analytisches Reagens
Supplier: VWR Chemicals
Wasser, HiPerSolv CHROMANORM® für die LC-MS, geeignet für UPLC/UHPLC-Instrumente
Supplier: VWR Chemicals
Ethanol 96% vol Ph. Eur.
Supplier: VWR Chemicals
Ethanol, HiPerSolv CHROMANORM® für die HPLC
Supplier: VWR Chemicals
Einmalkanülen
Supplier: EHRHARDT SOEHNE