[EN]CAP DIN51 CARBOYS 1781-1782-1783 1 * 10 ST
Katalognr. KART17810
Anbieter: KARTELL
New Product
Frequently Bought Together
Methanol ≥99,8%, HiPerSolv CHROMANORM® Reag. Ph. Eur., Gradienten-Qualität für die HPLC
Anbieter: VWR Chemicals
Wasser, HiPerSolv CHROMANORM® für die HPLC
Anbieter: VWR Chemicals
Aceton ≥99%, TECHNICAL
Anbieter: VWR Chemicals
VWR®, Serologische Pipetten, Standard Serie
Anbieter: VWR Collection
Ethanol absolut ≥99,8%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS analytisches Reagens
Anbieter: VWR Chemicals
Ethanol absolut ≥99,8%, HiPerSolv CHROMANORM®, Gradienten-Qualität für die HPLC
Anbieter: VWR Chemicals
Ethanol 96% vol Ph. Eur.
Anbieter: VWR Chemicals
VWR®, Transferpipetten, Standard Line
Anbieter: VWR Collection
Syringes, medical
Anbieter: CODAN
VWR®, Nitrilhandschuhe
Anbieter: VWR Collection
Schlüssel für Fässer und Flaschen
Anbieter: VWR Collection
2-Propanol ≥99,8%, HiPerSolv CHROMANORM® für die HPLC
Anbieter: VWR Chemicals
Aceton ≥99,8%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS analytisches Reagens
Anbieter: VWR Chemicals
VWR®, Transferpipetten, High Performance
Anbieter: VWR Collection
Safe-Lock Tubes, 2,0 ml - Microtubes
Anbieter: EPPENDORF