ECHO Cellcyte 3 Live Cell Imaging and Analysis
Product Details & Documents
Bildgebung und Analyse lebender Zellen in Echtzeit innerhalb des Inkubators.
- Verbesserter Phasenkontrast: Hochauflösender und kontrastreicher Transmissionsbildgebungsmodus
- Fluoreszenzmikroskopie: Dreikanalig (DAPI, GFP, mCherry) oder vierkanalig (DAPI, GFP, RFP, CY5) verfügbar
- Offenes, lüfterloses Design: einfachere Zugänglichkeit und Wartung; nutzt Konvektion zum Erhitzen und Zirkulieren warmer Luft, wodurch Vibrationen und die Bildung heißer Stellen vermieden werden
- Aufnahmesoftware: Automatisierte Aufnahme und benutzerfreundliche Bild- und Datenvisualisierungssoftware
- Analysesoftware: Integrierte Echtzeit-Bildanalyse mit intelligenten Algorithmen
- Analysemodule: Konfluenz, Zellzählung, Apoptose, Zytotoxizität, Transfektionseffizienz, Reportergene, Bildung von Immunzellclustern
Der Cellcyte 3 ist für eine Vielzahl von Zellkulturgefäßen geeignet und kann bis zu sechs Wellplatten (jeweils 6 bis 384 Wells) und T-Serie-Kolben unterstützen. 8 TB interner Speicher. Zusätzlicher Speicher kann über externe Festplatten oder über lokal angeschlossene Netzwerklaufwerke hinzugefügt werden. Ultrahelle LEDs mit 50000 Stunden Lebensdauer.
5 MP Monochromkamera: vergrößert Sichtfeld und Auflösung für Fluoreszenzbildgebung
Betriebsbedingungen: (Bildgebungseinheit) 10 bis 40 °C, RH bis zu 95 %, (Steuereinheit) 20 bis 40 °C
Beleuchtungstechnik: Verbesserte Kontur- und Fluoreszenzbildgebung (drei oder vier Fluoreszenzkanäle verfügbar)
Exportformate: Film (AVI), Bild (TIFF, PNG), Daten (CVS, XLXS)
: Zu vervollständigen mit Steuereinheit und Kolbeneinsätzen, die separat erhältlich sind. Steuereinheit mit Software (erforderliche Option) – zur Gerätesteuerung und -erfassung. Spheroid-Software (optional) – Echtzeit-Spheroid-Bildgebung und -Analyse bei 4X Vergrößerung.
: Lieferung mit Cellcyte 3-Bildgebungseinheit, Steuereinheit, integrierter Monochromkamera für verbesserte Phasenkontrast- und Fluoreszenzbildgebung und Stromversorgung.
Technische Daten
- Bezeichnung:Cellcyte 3 Control unit (PC and 55,88 cm (22") HD monitor) with software for device control and acquisition
- Seq:03
- Cat. No.:ECHLECCC3CU3
- Stromzufuhr:—
- Output:—
- Kamera:—
- Beobachtungsmethode:-
- Display:—
- Vergrößerung:—
- Sensor:—
Accessories
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis