AuftragsverfolgungKontakt
NEXTFLEX™ Cell Free DNA-Sequence Kits
NEXTFLEX™ Cell Free DNA-Sequence Kits
NEXTFLEX™ zellfreie DNA-Sequenzierung, 48,
Catalog # BIOONOVA-5150-02
Marketsource
Supplier:   Revvity
NEXTFLEX™ Cell Free DNA-Sequence Kits
Catalog # BIOONOVA-5150-02
Supplier:  Revvity
Marketsource
CAS Number:  
NEXTFLEX™ Cell Free DNA-Sequence Kits
NEXTFLEX™ Cell Free DNA-Sequence Kits
NEXTFLEX™ zellfreie DNA-Sequenzierung, 48,
CAS Number:  
Price
SFr. 1’206.00
Log in for availability
1 * 1 KIT
Product Details & Documents
Das NEXTFLEX™ zellfreie DNA-Sequenzierungskit 2.0 kann innerhalb von zwei Stunden Bibliotheken aus 10 ng zellfreier DNA für die Analyse zirkulierender Tumor-DNA (ctDNA) oder zellfreier fetaler DNA (cffDNA) erstellen.
  • Für geringen Probeneinsatz konzipiert – 10 ng cfDNA erforderlich Beschleunigter Workflow mit minimalem Zeitaufwand Flexible Adapter-Barcode-Optionen – bis zu 1536 einzigartige Dual-Index-Barcodes verfügbar Kompatibel mit Illumina®-Sequenzierungsplattformen Protokolle für die Automatisierung auf den Sciclone® G3 NGSx-, NGSx iQ™- und Zephyr® G3 NGS-Workstations verfügbar
Das NEXTFLEX™ zellfreie DNA-Sequenzierungskit 2.0 bietet eine hohe Abdeckung und reduzierte Verzerrung für Illumina®-Sequenzierungsanwendungen. Mit dem NEXTFLEX™ zellfreien DNA-Sequenzierungskit 2.0 können Einzel-, Paired-End- und Multiplex-DNA-Bibliotheken für die Sequenzierung mit Illumina®-Plattformen vorbereitet werden. Die Verfügbarkeit von bis zu 1536 eindeutigen Dual-Index-Barcodes ermöglicht Hochdurchsatzanwendungen ohne Beeinträchtigung der Datenintegrität.
Certifications: Hergestellt in ISO-9001 Betriebsanlagen.
Accessories information:
Ordering information:
Delivery information:
Caution: Nur für Forschungszwecke. Nicht zu Verwendung in Diagnoseanwendungen geeignet.
Specifications
Specifications
  • Bezeichnung:
    NEXTFLEX™ zellfreie DNA-Sequenzierung
  • No. of reactions:
    48
Specifications
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.