AuftragsverfolgungKontakt
NEXTFLEX™ Rapid XP V2 DNA-Sequence Kits | Avantor
NEXTFLEX™ Rapid XP V2 DNA-Sequence Kits
NEXTFLEX™ Rapid XP V2 DNA-Sequenz-Kit, 8,
Katalognr. BIOONOVA-5149-21
Marketsource
Anbieter:   Revvity
NEXTFLEX™ Rapid XP V2 DNA-Sequence Kits
Katalognr. BIOONOVA-5149-21
Anbieter:  Revvity
Marketsource
CAS Nummer:  
NEXTFLEX™ Rapid XP V2 DNA-Sequence Kits
NEXTFLEX™ Rapid XP V2 DNA-Sequence Kits
NEXTFLEX™ Rapid XP V2 DNA-Sequenz-Kit, 8,
CAS Nummer:  
Preis
SFr. 303.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 KIT
Product Details & Documents
Das NEXTFLEX® Rapid XP V2 DNA-Sequenz-Kit bietet einen vereinfachten Workflow zur DNA-Sequenz-Bibliotheksvorbereitung für Illumina®-Plattformen. Die mit diesem Kit erstellten Bibliotheken werden während der Bibliothekserstellung normalisiert.
  • Vollautomatische Normalisierung und Fragmentierung Enzymatische Fragmentierung mit Endreparatur und A-Tailing in einer Reaktion Hocheffiziente Ligation mit geringer Adapterdimerbildung Effizient: Automatisiert auf den Sciclone® und Zephyr® NGS-Workstations für die Automatisierung im mittleren bis hohen Durchsatz und jetzt auch auf dem BioQule™ NGS-System für Labore mit niedrigem Durchsatz
Das NEXTFLEX® Rapid XP V2 DNA-Seq Kit enthält proprietäre NEXTFLEX® Normalisierungsperlen, die eine konsistente Masse und Sequenzierungsclusterdichte für alle Proben in einem Bibliothekspool gewährleisten. Dies verkürzt den Zeitaufwand für Quantifizierung und Pooling-Vorbereitung für die Sequenzierung in einem Hochdurchsatzlabor um bis zu 3 Stunden pro 96 Proben. Das NEXTFLEX® Rapid XP V2 DNA-seq Kit bietet einen optimierten Workflow mit hocheffizienter Ligation und generiert selbst bei niedrigen Eingangskonzentrationen geringe Mengen an Adapterdimeren.
Das NEXTFLEX Rapid XP V2 DNA-Seq Kit ist mit verschiedenen Liquid Handlern kompatibel, darunter der Sciclone G3 NGSx Workstation, der Sciclone G3 NGSx iQ™ Workstation und der Zephyr NGS Workstation. Für die Automatisierung mit geringem Durchsatz ist das NEXTFLEX Rapid XP V2 DNA-Seq Kit jetzt auch auf dem BioQule™ NGS System automatisiert, was sowohl die Bibliotheksvorbereitung als auch die Quantifizierung vereinfacht. Dieses kostengünstige Tischgerät liefert Bibliotheken, die in nur 15 Minuten in Ihren Sequenzer geladen werden können.
Certifications: Hergestellt in ISO-9001 Betriebsanlagen.
Caution: Nur für Forschungszwecke. Nicht zu Verwendung in Diagnoseanwendungen geeignet.
Technische Daten
Technische Daten
  • Bezeichnung:
    NEXTFLEX™ Rapid XP V2 DNA-Sequenz-Kit
  • No. of reactions:
    8