AuftragsverfolgungKontakt
NEXTFLEX™ Poly(A) Beads 2.0 | Avantor
NEXTFLEX™ Poly(A) Beads 2.0
NEXTFLEX™ Poly(A) Kugeln 2.0 Automation, 96,
Katalognr. BIOONOVA-512995
Marketsource
Anbieter:   Revvity
NEXTFLEX™ Poly(A) Beads 2.0
Katalognr. BIOONOVA-512995
Anbieter:  Revvity
Marketsource
CAS Nummer:  
NEXTFLEX™ Poly(A) Beads 2.0
NEXTFLEX™ Poly(A) Beads 2.0
NEXTFLEX™ Poly(A) Kugeln 2.0 Automation, 96,
CAS Nummer:  
Preis
400.00 SFr.
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 KIT
Product Details & Documents
NEXTFLEX™ Poly(A) Beads 2.0 Kits bieten eine praktische Methode zur Gewinnung reiner, intakter mRNA vor der RNA-Sequenzbibliotheksvorbereitung mit verbesserten mRNA-Ausbeuten, geringer rRNA-Kontamination und einem einfachen Protokoll.
  • 10 ng bis 5 µg Gesamt-Ausgangs-RNA Protokoll auf Basis magnetischer Beads Keine organischen Lösungsmittel oder Fällungsschritte erforderlich Optimiert für die Verwendung mit 10 ng bis 5 µg Gesamt-RNA als Ausgangsmaterial Versionen für die automatisierte und manuelle Isolierung des mRNA-Transkriptoms verfügbar Automatisiert auf den Sciclone® G3 NGSx- und Zephyr® G3 NGS-Workstations
Es wurden verschiedene Ansätze verwendet, um ribosomale RNA (rRNA) aus Gesamt-RNA-Proben für die RNA-Sequenzbibliotheksvorbereitung zu entfernen. Die Entfernung von rRNA vermeidet die Verschwendung von Reagenzien und bioinformatischen Ressourcen für die Sequenzierung und Alignmentierung von ca. 85% der Gesamt-RNA, die rRNA enthält (die in der Regel kein Zielmolekül in NGS-Sequenzierungsexperimenten ist). Das NEXTFLEX™ Poly(A) Beads 2.0 Kit von Revvity bietet eine einfache und kostengünstige Methode zur Entfernung von rRNA aus RNA-Sequenzbibliotheken. Dieses Produkt nutzt die Adenosinreste an den 3'-Enden der meisten proteinkodierenden mRNAs. Die Hybridisierung dieser Poly(A)-Enden mit komplementären Thymidinresten („Oligo dT“), die auf festen Trägern immobilisiert sind, ermöglicht die Gewinnung von Poly(A)+-RNAs durch die Rückgewinnung des festen Trägers zusammen mit den hybridisierten RNA-Komplexen.
Zertifizierung: Hergestellt in ISO-9001 Betriebsanlagen.
Zubehördetails:
Bestellinformationen:
Lieferinformationen:
Achtung! Bitte beachten: Nur für Forschungszwecke. Nicht zu Verwendung in Diagnoseanwendungen geeignet.
Technische Daten
Technische Daten
  • Bezeichnung:
    NEXTFLEX™ Poly(A) Kugeln 2.0 Automation
  • No. of reactions:
    96