Gr. 08 KÜHLMOBIL in wassergekühlter Ausführung mit aktiver Kühlung Kühlleistung: 2000 Watt bei +20° C Wasservorlauftemperatur und max. +32° C Umgebungstemperatur. Einstellbarer Temperaturbereich: +16°C bis +22°C möglich Pumpenleistung: 30 l/min. bei 1 * 1 ST
Katalognr. COOL2-100752
Anbieter: COOLIKE REGNERY
Frequently Bought Together