[EN]NEEDLE SPINAL YALE 25GX3 0,5X75MM 1 * 25 ST
Catalog # BDAM405246
Supplier: BD Medical
New Product
[EN]NEEDLE SPINAL YALE 25GX3 0,5X75MM 1 * 25 ST
Catalog # BDAM405246
Supplier: BD Medical
New Product
Frequently Bought Together
Assistent Bürsten mit Borsten aus Baumwollspitzen
Supplier: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
VWR® Reagenzreservoirs
Supplier: VWR Collection
VWR® Autoclavable Biohazard Bags, Polypropylene, Orange
Supplier: VWR Collection
Aceton ≥99%, TECHNICAL
Supplier: VWR Chemicals
Ethanol 96% (v/v), AnalaR NORMAPUR® analytisches Reagens
Supplier: VWR Chemicals
Pipettenspitzen, Finntip™
Supplier: Thermo Fisher Scientific
Ethanol absolut ≥99,8%, HiPerSolv CHROMANORM®, Gradienten-Qualität für die HPLC
Supplier: VWR Chemicals
Ethanol absolut absolut ≥99,5% USP, Ph. Eur.
Supplier: VWR Chemicals
Ethanol absolut ≥99,8%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS analytisches Reagens
Supplier: VWR Chemicals
Ethanol 96% vol Ph. Eur.
Supplier: VWR Chemicals
[EN]NEEDLE SPINAL YALE 22GX2,5 0,7X65MM 1 * 25 ST
Supplier: BD Medical
[EN]NEEDLE SPINAL QUINCKE 25GX2 0,5X50M 1 * 25 ST
Supplier: BD Medical
Combitips® advanced PCR Clean - Positive Displacement Pipette Tips
Supplier: EPPENDORF
Leitfähigkeitsstandards bei 25 °C, Kaliumchloridlösungen
Supplier: VWR Chemicals