Elektroporationsküvetten Plus
Cuvettes Plus with 1,0 mm gap size, grey cap, 20 - 90 µl, Steril
Katalognr. BTXI45-0134
Anbieter: BTX
Direkt zu
Product Details & Documents
Hochwertige Einwegküvetten für die Transfektion, erhältlich in drei Größen und kompatibel mit Elektroporationssystemen.
- Transferpipette zur Probenmanipulation und gemeinsam gammabestrahlt zur Sterilisation
- Polierte Aluminiumelektroden in den Küvetten senken die Lichtbogenfrequenz
- Küvetten (ohne Deckel) sind autoklavierbar
Die Küvettendeckel sind rund, um ein einfaches, einhändiges Abnehmen zu ermöglichen, und farblich gekennzeichnet, um eine schnelle Identifizierung zu gewährleisten.
:
:
:
:
:
Technische Daten
- Sterilität:Steril
- Volumen:20 - 90 µl
- Bezeichnung:Cuvettes Plus with 1,0 mm gap size, grey cap
- Seq:2
Accessories
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- 732-0779Küvettengestell, mit 20 nummerierten PositionenEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 132.00