AuftragsverfolgungKontakt
Dichte-Hydrometer
1,180 - 1,240 g/ml, 0,001, 160 mm
Katalognr. GERI0011
Anbieter:   GERING
Dichte-Hydrometer
Katalognr. GERI0011
Anbieter:  GERING
Dichte-Hydrometer
Dichte-Hydrometer
1,180 - 1,240 g/ml, 0,001, 160 mm
Preis
29.60 SFr.
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Dichte-Hydrometer mit Referenztemperatur von 20 °C.
 :
 :
Technische Daten
  • Länge:
    160 mm
  • Seq:
    02
  • Teilung:
    0,001
  • Messbereich:
    1,180 - 1,240 g/ml