FILTER, REAGENT, 1/16 LOW PROFILE END OF LINE, 100 PACK 1 * 100 ST
Catalog # MSPPAX2000865-100
Supplier: MARKET SOURCE PART PROCESS
FILTER, REAGENT, 1/16 LOW PROFILE END OF LINE, 100 PACK 1 * 100 ST
Catalog # MSPPAX2000865-100
Supplier: MARKET SOURCE PART PROCESS
Frequently Bought Together
Pyrogallol zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Supplier: Merck
Dibutylether wasserfrei, 99,3% 1 * 2 L
Supplier: Merck
Glycerin
Supplier: Roth Carl
Toluol 99.85% für die HPLC
Supplier: Thermo Fisher Scientific
Methanol bio-basiert ≥99,5%, GPR RECTAPUR®
Supplier: VWR Chemicals
2-Methylbutan ≥99%, Reagenzqualität
Supplier: Honeywell Chemicals
1-Propanol ≥99%, GPR RECTAPUR®
Supplier: VWR Chemicals
n-Hexan ≥95% für die Spektrophotometrie
Supplier: Thermo Fisher Scientific
n-Pentan ≥99,0%, CHROMASOLV™ für die HPLC, Riedel-de Haën™
Supplier: Honeywell Chemicals
N,N-Dimethylacetamid ≥99%
Supplier: Thermo Fisher Scientific
Ethylenglycolmonobutylether ≥99%
Supplier: Thermo Fisher Scientific
2-Methyl-1-Propanol 99+% für die HPLC
Supplier: Thermo Fisher Scientific
Methanol mit 0,1% (v / v) Essigsäure, CHROMASOLV™ LC-MS LabReady™, Lösungsmittelgemisch, Riedel-de Haën™
Supplier: Honeywell Chemicals
Chloroform ≥99,5% stabilisiert
Supplier: Honeywell Chemicals
1-Chlorbutan 99.8% für die HPLC
Supplier: Thermo Fisher Scientific