Masterflex® I/P® MasterSense®-Prozesspumpen mit I/P® Rapid-Load®-Pumpenkopf
Product Details & Documents
Vielseitige Pumpen für Prozessanwendungen - mit intuitiver Touchscreen-Bedienoberfläche und verbesserter Verbindung. Dieser Antrieb bietet einen breiten Durchflussbereich von 0,0006 bis 19 LPM und ist an eine Vielzahl von Anwendungen und Arbeitsabläufen anpassbar. Das Antriebsgehäuse besteht aus Edelstahl 316 - IP 66 und NEMA 4X-zertifiziert für Waschvorgänge.
- Leistungsstarke, platzsparende Laufwerke akzeptieren alle L/S-Pumpenkopf- und Schlauchoptionen
- I/P® Rapid-Load®-Pumpenkopf bietet die beste Kombination aus Druck- und Durchflussleistung
- 7“Kapazitiver 17,8 cm (7“) TFT/RGB-Touchscreen für gestochen scharfe Auflösung mit einem großen Betrachtungswinkel
- Die Pumpe lässt Sie häufig verwendete Dosierprogramme für eine schnelle Einrichtung speichern und abrufen
- Online-Firmware-Updates bieten verbesserte Antriebseigenschaften und -funktionen
- Zu den Optionen für Konnektivität und Überwachung gehören EtherNet/IP™, Profibus, Analogsignal oder MasterflexLive®
- Benutzerzugriff auf drei Ebenen - bestimmen Sie, wer die Pumpe auf welcher Ebene bedienen darf
- Kontinuierlicher Betrieb-, Volumenabgabe-, Zeitabgabe-Modus - sowie Chargensteuerung und Intervall-/Ausschaltzeit in Volumen- und Zeitmodi
- Druckmessungen und Alarme in Echtzeit erhöhen die Prozesszuverlässigkeit und entlasten den Anwender
Diese Masterflex® I/P® MasterSense™ Antriebe haben eine hochpräzise, wiederholbare Flusskontrolle, verlässliche Leistung, alles in auf einer effizienten Grundfläche. Open-Head Sensor-Technologie stoppt den Antrieb, wenn der Pumpenkopf geöffnet wird. Durch den Anschluss an einen Leckdetektor wird die Pumpe jederzeit bei einem Leck angehalten.
Bürstenloser, wartungsfreier Motor mit einer Drehzahlregelungsgenauigkeit von ±0.1% und Turndown-Verhältnis von 6000:1. Fluss in zwei Richtungen und selbstansaugende Kapazitäten für einen sanften, nahtlosen Gebrauch.
MasterflexLive® ist eine sichere, cloudfähige Plattform zur Regelung und Überwachung von Masterflex-Pumpen; erhalten Sie Echtzeitbenachrichtigungen aller Pumpenparameter - einschließlich Geschwindigkeit, Durchflussrate, Abgabemenge und mehr. Sie können kritische Prozesse 24/7 und ohne Personal vor Ort überwachen und anpassen. Push-Benachrichtigungen weisen auf Betriebsbedingungen und Fehlermeldungen hin. Internetverbindung durch Wi-Fi oder Standard-Ethernet (RJ45)-Buchse und der Rückseite des Antriebs.
: UL, cUL, CE.
: Jedes Modell enthält einen landesspezifischen Stecker-/Kabelsatz; wählen Sie die Katalognummer mit dem gewünschten Steckertyp. Alle Geräte verfügen über eine IEC 320-Steckdose mit einem abnehmbaren dreiphasigen Standard-US-Stromkabel. Landesspezifische Steckerbeschreibung
https://us.vwr.com/cms/tech-article-ac-power-plugs-sockets-universal-pattern-guide.
: Im Lieferumfang enthalten sind Antrieb, Pumpenkopf mit Open-Head Sensor, Schlauch und 1.8 m (6“) Netzkabel mit IEC 320/CEE22-Steckdose. Diese Modelle werden mit einem landesspezifischen Stecker-/Kabelsatz geliefert; Bitte bestellen Sie die spezifische Katalognummer mit dem gewünschten Steckertyp.
Manual - Masterflex® IP® MasterSense™ Process Drives Manual - Masterflex® IP® MasterSense™ Process Drives - French Manual - Masterflex® IP® MasterSense™ Process Drives - German Manual - Masterflex® IP® MasterSense™ Process Drives - Italian Manual - Masterflex® IP® MasterSense™ Process Drives - Spanish
Specifications
- Bezeichnung:Masterflex® I/P® MasterSense™ Prozesspumpe, Profibus-kompatibel mit I/P® Rapid-Load®-Pumpenkopf für Hochleistungs-Präzisionsschlauch
- Höhe:346 mm
- Länge:434 mm
- Seq:04
- Pumpenkopf:77603-22 I/P® Rapid-Load®-Kopf mit Open-Head Sensor
- Breite:260 mm
- Gehäusematerial:316 stainless steel
- Electrical plug type:US
- Max. RPM:650 rpm
- Min. flow rate per channel:0.002 L/min
- Open-head sensor:Ja
- Rohr:96419-88 Puri-Flex® I/P® 88 Schlauch
- Remote I/O:Profibus, MasterflexLive, Seriell (ASCII), 0 - 20 mA, 4 - 20 mA, 0 - 10 V, Start/Stopp, Richtung und Vorfüllen via Kontaktschluss
- Garantie:2 Jahre
- Digital dispensing:Ja
- Anzahl der Kanäle:1
- Drive IP rating:IP 66
- Antrieb:77421-02 I/P®-MasterSense™-Antrieb mit Profibus und MasterflexLive®
- Washdown capable:Ja
- Sensor input:Druck, 0 - 20 mA, 0 - 10 V
- Min. RPM:0,1 U/min
- Anti-Tropf:Ja
- Max. flow rate per channel:15 L/min
- Reversible motor:Ja
- Cat. No.:MFLX77966-32
- Modell:77966-32
- Pump series:I/P
- Anzahl der Rollen:3
- Tubing sizes accepted:I/P® 70, 88, 89
- Sensor input accuracy (aux port):±0,2 % des Messbereichs