[EN]SODIUM PERFLUORO-1-NONANESULFONATE 1 * 5 Ampull
Katalognr. CMPLRD0801651.5
Anbieter: CUSTOM MADE CHEMICALS LAB
New Product
[EN]SODIUM PERFLUORO-1-NONANESULFONATE 1 * 5 Ampull
Katalognr. CMPLRD0801651.5
Anbieter: CUSTOM MADE CHEMICALS LAB
New Product
Frequently Bought Together
Paraffin, Erstarrungspunkt: 54 - 56 °C, Q Path® für die Mikroskopie
Anbieter: VWR Chemicals
Testpapiere pH, MQuant®, Supelco®
Anbieter: Merck
Natriumhydroxid, Plätzchen, EMSURE® zur Analyse, Supelco®
Anbieter: Merck
Teststreifen, Glucose, QUANTOFIX®
Anbieter: MACHEREY-NAGEL
Ameisensäure ≥99%, HiPerSolv CHROMANORM® für die LC-MS
Anbieter: VWR Chemicals
Sulfit-Teststäbchen, MQuant®, Supelco®
Anbieter: Merck
Kjeldahl-Tabletten
Anbieter: VWR Chemicals
Formalinlösung 10%, Q Path®, gepuffert
Anbieter: VWR Chemicals
Reagents for Phosphate Determination using Lovibond® MD photometers
Anbieter: Lovibond
Reagents for alkalinity determination using Lovibond® MD photometers
Anbieter: Lovibond
ACCUSPIN™-Zentrifugenröhrchen, steril, Polypropylen
Anbieter: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Testkits, photometrisch, Ammonium, LCK, Küvettentest
Anbieter: Hach