Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Container, EUROBOX | Avantor

Container, EUROBOX

414 L, mit zwei Griffen, 1200×800×510 mm
Katalognr. ZARG40709
Anbieter:   ZARGES LEICHTBAU
Container, EUROBOX
Katalognr. ZARG40709
Anbieter:  ZARGES LEICHTBAU
Container, EUROBOX
Container, EUROBOX

414 L, mit zwei Griffen, 1200×800×510 mm

Preis
SFr. 1’190.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents

Aluminium, mit Deckel.

  • Deckel mit Edelstahlscharnieren und Haltebändern
  • Blaue Stapelecken zum sicheren Stapeln
  • Eckwülste für zusätzliche Formstabilität

Eurobox mit hoher Korrosionsbeständigkeit durch Edelstahlbeschläge. Die umlaufende geschäumte Dichtung im Deckel schützt vor Staub und Spritzwasser.

Technische Daten
  • Typ:
    mit zwei Griffen
  • Kapazität:
    414 L
  • Seq:
    04
  • B×T×H:
    1200×800×510 mm