AuftragsverfolgungKontakt
Pufferkapseln
Pufferkapseln
pH-Pufferkapseln 5 Kapseln, 7.0, Grün, 1 SET
Katalognr. GRSG602616
Anbieter:   Greisinger
Pufferkapseln
Katalognr. GRSG602616
Anbieter:  Greisinger
CAS Nummer:  
Pufferkapseln
pH-Pufferkapseln 5 Kapseln, 7.0, Grün, 1 SET
CAS Nummer:  
Preis
Preis anfragen
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 SET
Product Details & Documents
Kostengünstige Alternative: Pufferkapseln und Arbeitssets: Mit Pufferkapseln können Sie auf kostengünstigste Weise eine 100-ml-Pufferlösung herstellen. Ein besonderer Vorteil der Kapseln ist, dass sie mehrere Jahre länger haltbar sind als gebrauchsfertige Lösungen.
Die Kapseln werden in einem praktischen Anwendungsset angeboten: Der kostengünstigste Einstieg mit allem, was Sie für einen erfolgreichen Start in die pH-Messung benötigen, inklusive Reinigungslösung und KCL100-Lager-/Ersatzelektrolyt.
Technische Daten
Technische Daten
  • VE:
    1 SET
  • Farbe:
    Grün
  • Bezeichnung:
    pH-Pufferkapseln 5 Kapseln
  • pH-Wert:
    7.0