[EN]DEC-SPORE 200 Plus 1 * 12 Fl
Katalognr. VELTDS200-0616Z02E
Anbieter: VELTEK ASSOCIATES
New Product
[EN]DEC-SPORE 200 Plus 1 * 12 Fl
Katalognr. VELTDS200-0616Z02E
Anbieter: VELTEK ASSOCIATES
New Product
Frequently Bought Together
Aceton, wasserfrei (max. 0,01% H₂O) ≥99,8%
Anbieter: VWR Chemicals
Benzylalkohol ≥99,5%, PESTINORM® für die Headspace-Gaschromatographie
Anbieter: VWR Chemicals
Benzoesäuremethylester zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Anbieter: Merck
Wasser ≥99,9%, HiPerSolv CHROMANORM®, PFAS-Qualität für die LC-MS
Anbieter: VWR Chemicals
2-Propanol ≥99,9%, HiPerSolv CHROMANORM®, Gradienten-Qualität für die HPLC
Anbieter: VWR Chemicals
Wasser mit 0,1% (v/v) Trifluoressigsäure, HiPerSolv CHROMANORM® für die LC-MS
Anbieter: VWR Chemicals
Wasser USP, JP, Ph. Eur., gereinigt
Anbieter: VWR Chemicals
Sulfurylchlorid zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Anbieter: Merck
1,2-Dichlorbenzol, EMSURE® zur Analyse, Supelco®
Anbieter: Merck
Petroleumbenzin, 40…60 °C
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
N,N-Dimethylacetamid 99.8+% für die HPLC
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
Isoamylalkohol 98%, rein
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
o-Xylol ≥99%
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
Chlorbenzol ≥99,5% (durch GC), Puriss. p.a. ACS, Riedel-de Haën™
Anbieter: Honeywell Chemicals