AuftragsverfolgungKontakt
Colour Standards ASTM | Avantor
Colour Standards ASTM
ASTM 7 colour standard, single solution, 500 mL
Katalognr. PROOALK-ASTM70
Colour Standards ASTM
Katalognr. PROOALK-ASTM70
CAS Nummer:  
Colour Standards ASTM
ASTM 7 colour standard, single solution, 500 mL
CAS Nummer:  
Preis
SFr. 441.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 500 mL
Product Details & Documents
Technische Daten
Technische Daten
  • VE:
    500 mL
  • Bezeichnung:
    ASTM 7 colour standard, single solution
  • Cat. No.:
    PROOALK-ASTM70
  • Lagertemperatur:
    RT
  • Method:
    Colour analysis
Technische Daten