AuftragsverfolgungKontakt
Computer für Laborgeräte
Computer für Laborgeräte
Monitor DELL 24" P2425H, with Dell 3 years advanced exchange warranty
Catalog # 906-0253
Computer für Laborgeräte
Catalog # 906-0253
Computer für Laborgeräte
Computer für Laborgeräte
Monitor DELL 24" P2425H, with Dell 3 years advanced exchange warranty
Price
Inquire For Price
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Die PC´s und Zubehör sind vorkonfiguriert basierend auf den Anforderungen der meisten Laborgeräte. Insbesondere für unsere Hitachi HPLC Anlagen sind alle Spezifikationen bestens erfüllt und ideal für den Umgang mit dessen Software geeignet. Außerdem bieten wir Pakete mit bereits vorinstallierter Chromatographie Software OpenLab CDS EZChrom Edition und passender Trial-Version an, sodass nur der passende Hitachi HPLC Treiber Installiert werden muss. Hinzu kommen drei Jahre volle Herstellergarantie sowie technischer Support.
  • Optimierte Konfigurationen für Chromatographie Daten Systeme (CDS) - VWR® Hitachi ChromAssist, DataApex ClarityVA sowie Agilent Openlab
Specifications
  • Bezeichnung:
    Monitor DELL 24" P2425H, with Dell 3 years advanced exchange warranty
  • Seq:
    17
Complementary Products
Product Information
  • Catalog #
    Bezeichnung
    Availability
    Price
  • 906-0230
    HP® printer, colour, LaserJet Pro M252n
    Log in for availability
    1 * 1 ST - SFr. 394.00
  • HPLCLSPHLM203DN
    HP® printer, LaserJet P2035
    Log in for availability
    1 * 1 ST - SFr. 331.00
  • 906-0228
    HP® printer, Officejet 6100
    Log in for availability
    1 * 1 ST - SFr. 269.00