L(-)-Prolin *copeia
Plastic bottle, 5 kg
Katalognr. CMPP2031-5KG
Anbieter: CUSTOM MADE CHEMICALS
Direkt zu
Product Details & Documents
Synonyme: (S)-(-)-ProlineH-Pro-OHL-Proline, H-Pro-OH
- CAS Nummer:147-85-3
- Formel:C₅H₉NO₂
- MDL-Nummer:MFCD00064318
- Molekulargewicht:115.13 g/mol
- Lagertemperatur:Room Temperature
- EINECS:205-702-2
Technische Daten
Technische Daten
- Packung:Plastic bottle
- VE:5 kg
Technische Daten
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..



