AuftragsverfolgungKontakt
L(-)-Prolin *copeia | Avantor
L(-)-Prolin *copeia
Plastic bottle, 100 g
Katalognr. CMPP2031-100G
L(-)-Prolin *copeia
Katalognr. CMPP2031-100G
CAS Nummer:  147-85-3
L(-)-Prolin *copeia
Plastic bottle, 100 g
CAS Nummer:  147-85-3
Preis
Preis anfragen
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 100 g
Product Details & Documents
Synonyme:  (S)-(-)-ProlineH-Pro-OHL-Proline, H-Pro-OH
  • CAS Nummer:147-85-3
  • Formel:C₅H₉NO₂
  • MDL-Nummer:MFCD00064318
  • Molekulargewicht:115.13 g/mol
  • Lagertemperatur:Room Temperature
  • EINECS:205-702-2
Technische Daten
Technische Daten
  • Packung:
    Plastic bottle
  • VE:
    100 g