[EN]4 COMPONENTS 1 * 100 mL
Katalognr. CMPLRM010589L1
Anbieter: CUSTOM MADE CHEMICALS LAB
New Product
[EN]4 COMPONENTS 1 * 100 mL
Katalognr. CMPLRM010589L1
Anbieter: CUSTOM MADE CHEMICALS LAB
New Product
Frequently Bought Together
Natriumhydroxid ≥98%, Plätzchen, GPR RECTAPUR®
Anbieter: VWR Chemicals
Knochenentkalker Q Path®, DC3, schnell wirkend
Anbieter: VWR Chemicals
UltraClear® für die Histologie, J.T.Baker®
Anbieter: Avantor
VWR® Cryolab Q Path, Freezing Aerosol
Anbieter: VWR Chemicals
Schiff-Reagenz für die Histologie, Sigma-Aldrich®
Anbieter: Merck
Testsätze, Tenside, Spectroquant®, Supelco®
Anbieter: Merck
Kjeldahl-Tabletten
Anbieter: VWR Chemicals
Nickel-Teststäbchen, MQuant®, Supelco®
Anbieter: Merck
VISOCOLOR® Colorimetric Tests, Chlorine
Anbieter: MACHEREY-NAGEL
Mayer's Hämalaunlösung, Sigma-Aldrich®
Anbieter: Merck
Teststreifen, qualitativ, Phosphatesmo MI
Anbieter: MACHEREY-NAGEL
METHYLENE BLUE RAL 555 AQUEOUS SOLUTION 1 * 1 L
Anbieter: RAL
Formalinlösung 10%, Q Path®, gepuffert
Anbieter: VWR Chemicals
PHENOLROT PHOTOMETER TABLETTEN 1 * 500 Tablet
Anbieter: Lovibond
Testkits, photometrisch, Ammonium, LCK, Küvettentest
Anbieter: Hach
Reagents for copper determination using Lovibond® MD photometers
Anbieter: Lovibond