ContactUsLinkComponent
UR Zulassung: Ex-freier Bereich + UKCA Kennzeichnung 7 Elektrodentyp: Grundausführung, Nullpunkt pH 7,0, Temperatursensor NTC 30k A Anwendungsbereich: 1-12 pH, -15...80oC, 0,8...17 bar (abs) AA Referenzsystem: PTFE-Ringdiaphragma, 3 M KCl, Ag/AgCl 2 1 * 1 ST
Katalognr. ENDRCPS11E-UR7AAA2
Anbieter:  Endress+Hauser
New Product
UR Zulassung: Ex-freier Bereich + UKCA Kennzeichnung 7 Elektrodentyp: Grundausführung, Nullpunkt pH 7,0, Temperatursensor NTC 30k A Anwendungsbereich: 1-12 pH, -15...80oC, 0,8...17 bar (abs) AA Referenzsystem: PTFE-Ringdiaphragma, 3 M KCl, Ag/AgCl 2 1 * 1 ST
Katalognr. ENDRCPS11E-UR7AAA2
Anbieter:  Endress+Hauser
New Product
Frequently Bought Together