Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Magermilchbutyrometer, Siegfeld-Methode | Avantor
Magermilchbutyrometer, Siegfeld-Methode
Butyrometer für Magermilch, Siegfeld's, 0 - 0,5%:0,02, kalibriert
Katalognr. GERB3164-C
Anbieter:   GERBER FUNKE
Magermilchbutyrometer, Siegfeld-Methode
Katalognr. GERB3164-C
Anbieter:  GERBER FUNKE
Magermilchbutyrometer, Siegfeld-Methode
Magermilchbutyrometer, Siegfeld-Methode
Butyrometer für Magermilch, Siegfeld's, 0 - 0,5%:0,02, kalibriert
Preis
Preis anfragen
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 10 ST
Product Details & Documents
Nach Siegfeld.
Technische Daten
  • Bezeichnung:
    Butyrometer für Magermilch, Siegfeld's, 0 - 0,5%:0,02, kalibriert
  • Seq:
    02
Accessories
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 614-2028
    Stopfen, Kautschuk, konisch, für Butyrometer für alle Messmethoden
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 100 ST - SFr. 44.90
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..