[EN]8 COMPONENTS 150MG/L EACH 1 * 5 Ampull
Katalognr. CMPLRD1111691.5
Anbieter: CUSTOM MADE CHEMICALS LAB
New Product
[EN]8 COMPONENTS 150MG/L EACH 1 * 5 Ampull
Katalognr. CMPLRD1111691.5
Anbieter: CUSTOM MADE CHEMICALS LAB
New Product
Frequently Bought Together
Paraffin, Erstarrungspunkt: 54 - 56 °C, Q Path® für die Mikroskopie
Anbieter: VWR Chemicals
Ammoniaklösung ∼32%, GPR RECTAPUR®
Anbieter: VWR Chemicals
Testsätze, Ammonium, Spectroquant®, Supelco®
Anbieter: Merck
BUFFER pH 2 ACC. TO NF T 90-431 1 * 1 L
Anbieter: PROLABO CMP
Ameisensäure ≥99%, HiPerSolv CHROMANORM® für die LC-MS
Anbieter: VWR Chemicals
UltraClear® für die Histologie, J.T.Baker®
Anbieter: Avantor
Eosin G in wässriger Lösung, Q Path® für die Mikroskopie
Anbieter: VWR Chemicals
Testsätze, CSB-Küvettentest, Spectroquant®, Supelco®
Anbieter: Merck
Natriumhydroxid 32% in wässriger Lösung, GPR RECTAPUR®, rein für die Stickstoffbestimmung
Anbieter: VWR Chemicals
Natriumhydroxid ≥97,0%, Perlen, TECHNICAL
Anbieter: VWR Chemicals
Reagents for copper determination using Lovibond® MD photometers
Anbieter: Lovibond
Reagents for Phosphate Determination using Lovibond® MD photometers
Anbieter: Lovibond
Ammoniumformiat, Supelco®
Anbieter: Merck
Acid Red 183 30% (Farbstoffgehalt), Sigma-Aldrich®
Anbieter: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Fast Red RC Salt, Sigma-Aldrich®
Anbieter: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Methylenblau
Anbieter: RAL