Einhängethermostate
SC100, −28...+100 °C, 0,02 °C, 1,2 kW, 138×199×336 mm, 7,3 kg
Catalog # HAKA1520001B
Supplier: THERMO ELECTRON LED
Jump to:
Product Details & Documents
Entwickelt für Benutzerfreundlichkeit und Energieeffizienz mit leistungsstarken Pump- und Heizkapazitäten für Anwendungen mit geschlossenem Kreislauf.
- Selbstoptimierender PID-Regler für optimierte Temperaturregelung
- Fünf programmierbare Solltemperaturen
- RTA (Real Temperature Adjustment) zur Kalibrierung
- Zwei Stufen der Pumpengeschwindigkeitsanpassung zur Erhöhung des Durchflusses oder der Badbewegung
- Drei Sprachen (Englisch, Deutsch oder Französisch)
- Änderung der digitalen Anzeigeauflösung zwischen 0,1 und 0,01 und zwischen °C — °F — °K
- Akustischer und optischer Alarm
- Automatischer Neustart nach Stromausfall
Diese Basismodelle der neuen Generation hochwertiger Thermostate verfügen über Funktionen wie eine verbesserte Digitalanzeige und benutzerfreundliche Touchpad-Einstellungen, mit denen Sie die Temperatur einfach an Ihre spezifischen Anwendungsanforderungen anpassen können.
: Inklusive 8 und 12 mm Schlauchtüllen mit Klemme, Pumpenstecker für externe Zirkulation, 1,82 m Netzkabel.
Specifications
- Heizleistung:1,2 kW
- Temperaturbereich:−28...+100 °C
- Gewicht:7,3 kg
- Seq:02
- B×T×H:138×199×336 mm
- Temp.-Konst.:0,02 °C
- Typ:SC100