Ausguss PROFI mit Weitgewinde
Spout with wide thread, Natur
Katalognr. HUEN550105
Anbieter: hünersdorff GmbH
Direkt zu
Product Details & Documents
Aus bruchfestem und lebensmittelechtem Polyethylen mit Muffenanschluss für einen Schlauch.
- Schnelle Flüssigkeitsübertragung ohne Gluckern dank integrierter Belüftung
- 360° drehbar in jede gewünschte Position
- Druckbeständig bis 0,4 bar
- Temperaturbeständig:–20 bis +70 °C
- Auslaufgeschwindigkeit >3,5 L/min
- Anschlussbereich Außendurchmesser = 19 mm
- mit blauem Knopf und sehr beständig gegen Säuren, Laugen und andere Chemikalien
Zapfhähne PROFI mit Weitgewinde 22 mm zum kontrollierten Entleeren von Flüssigkeiten aus Fässern und Kanistern, naturfarben.
Tiefe: 100 mm
Gewicht: 0,05 kg
Zertifizierung:
Zubehördetails:
Bestellinformationen:
Lieferinformationen:
Technische Daten
- Farbe:Natur
- Bezeichnung:Spout with wide thread
- Seq:02