AuftragsverfolgungKontakt
Sattelhocker, Labor
Sattelhocker, Labor
Sattelhocker Kunstleder, mint, 540 - 800 mm, Laufrollen
Katalognr. 132-1459
Anbieter:   bimos
Sattelhocker, Labor
Katalognr. 132-1459
Anbieter:  bimos
Sattelhocker, Labor
Sattelhocker, Labor
Sattelhocker Kunstleder, mint, 540 - 800 mm, Laufrollen
Preis
SFr. 377.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Der bequeme Sattelsitz fördert eine ergonomische Sitzhaltung, die die natürliche S-Form der Wirbelsäule unterstützt. Der Winkel zwischen Ober- und Unterkörper beträgt ca. 135 Grad statt 90 Grad. Diese aufrechte Sitzhaltung macht den Sattelhocker besonders ergonomisch. Ideal geeignet für Gesundheitswesen & Labore, Reinräume, Dienstleistung und für hohe Arbeitsplätze, die Mobilität erfordern oder nur eingeschränkte Beinfreiheit bieten.
  • Extragroßer Sitzhöhenbereich von 540 - 800 mm: optimal anpassbar an Arbeitsplatz und Nutzer
  • Intuitive 3D-Sitzdynamik sorgt für aktives, dynamisches Sitzen
  • Gasfederabdeckung schützt vor Schmutz- und Staubablagerungen
  • Hygienisches Design: fugenlose, faltenfreie und gekapselte Mechanik
  • Platzsparende Aluminiumbasis (ø 540 mm): kompakt, leicht und mobil
  • Extragroße, leichtgängige Universalrollen (ø 65 mm) für maximale Mobilität
Drei-Zonen-Polsterschaum für optimalen Druckausgleich und Sitzkomfort. Kunstleder: weich und bequem, waschbar und desinfektionsmittelbeständig.
Documents
Technische Daten
  • Bezeichnung:
    Sattelhocker Kunstleder, mint
  • Höhe:
    540 - 800 mm
  • Seq:
    03
  • Fußform:
    Laufrollen