Sattelhocker, Labor
Sattelhocker Kunstleder, schwarz, 540 - 800 mm, Laufrollen
Katalognr. 132-1458
Anbieter: bimos
Direkt zu
Product Details & Documents
Der bequeme Sattelsitz fördert eine ergonomische Sitzhaltung, die die natürliche S-Form der Wirbelsäule unterstützt. Der Winkel zwischen Ober- und Unterkörper beträgt ca. 135 Grad statt 90 Grad. Diese aufrechte Sitzhaltung macht den Sattelhocker besonders ergonomisch. Ideal geeignet für Gesundheitswesen & Labore, Reinräume, Dienstleistung und für hohe Arbeitsplätze, die Mobilität erfordern oder nur eingeschränkte Beinfreiheit bieten.
- Extragroßer Sitzhöhenbereich von 540 - 800 mm: optimal anpassbar an Arbeitsplatz und Nutzer
- Intuitive 3D-Sitzdynamik sorgt für aktives, dynamisches Sitzen
- Gasfederabdeckung schützt vor Schmutz- und Staubablagerungen
- Hygienisches Design: fugenlose, faltenfreie und gekapselte Mechanik
- Platzsparende Aluminiumbasis (ø 540 mm): kompakt, leicht und mobil
- Extragroße, leichtgängige Universalrollen (ø 65 mm) für maximale Mobilität
Drei-Zonen-Polsterschaum für optimalen Druckausgleich und Sitzkomfort. Kunstleder: weich und bequem, waschbar und desinfektionsmittelbeständig.
Dokumente
Saddle Stool, Lab
Handbuch
TDS Saddle Stool, Lab
Technisches Datenblatt
Technische Daten
- Bezeichnung:Sattelhocker Kunstleder, schwarz
- Höhe:540 - 800 mm
- Seq:02
- Fußform:Laufrollen