AuftragsverfolgungKontakt
Silicone Hose
Silicone Hose
Silikonschlauch, vakuumbeständig, 6 mm, 3 mm, 12 mm, Transparent
Catalog # NEUB6201-060-030
Silicone Hose
Catalog # NEUB6201-060-030
Silicone Hose
Silikonschlauch, vakuumbeständig, 6 mm, 3 mm, 12 mm, Transparent
Price
30.20 SFr.
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Hose made of quality silicone rubber (VMQ).
  • Hardness 55 Shore A
  • Food safe
  • Peristaltic pumps suitable
Temperature resistant from –60 to +200 °C, short-term up to 260 °C.
Specifications
  • Schlauch Außen-Ø:
    12 mm
  • Schlauch Innen-Ø:
    6 mm
  • Wandstärke:
    3 mm
  • Farbe:
    Transparent
  • Bezeichnung:
    Silikonschlauch, vakuumbeständig
  • Seq:
    01