Leitfähigkeitsstandards
Conductivity standard in glass bottle, with 36 months stability, 5 µS/cm, 250 mL
Anbieter: HAMILTON BONADUZ
Direkt zu
Product Details & Documents
Leitfähigkeitsstandards mit einer Stabilität von ±1% – garantiert über eine Lebensdauer von bis zu drei Jahren.
- Bleibt bei 1,3 μs/cm mindestens 1 Jahr stabil, bei allen anderen Werten bis zu 3 Jahre
- Zertifikat mit Kalibrierdokument von DFM
- Verfallsdatum auf jeder Flasche angegeben
- Flaschen dürfen insgesamt 60 Minuten geöffnet bleiben
Das Verfahren zur Bestimmung der Leitfähigkeit wurde in Zusammenarbeit mit DFM (Dänisches Institut für grundlegende Metrologie) entwickelt. Eine repräsentative Anzahl von Flaschen aus jeder Charge wird von DFM gemessen. Ihr Wert wird auf dem Kalibrierungszertifikat und auf jeder Flasche vermerkt. DFM genießt im Bereich der elektrolytischen Leitfähigkeit das höchste Ansehen in Europa und ist mit einer absoluten Messzelle ausgestattet, die in Zusammenarbeit mit NIST entwickelt wurde und von der dänischen Akkreditierungsagentur DANAK auf eine Leitfähigkeit von 0,9 μs/cm akkreditiert ist.
Dokumente
Zertifikate
Suche nach Chargennummer26610093.pdf 26610094.pdf sds_HAMI238926 sds_HAMI238927 sds_HAMI238973
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Mehr
Technische Daten
Technische Daten
- VE:250 mL
- Bezeichnung:Conductivity standard in glass bottle, with 36 months stability
- Leitfähigkeit:5 µS/cm