Magicard™ Prima 8 Duo Drucker
Duo Drucker, weiß und blau, 211,5×475,5×248 mm, 15,5 kg
Katalognr. BRDY321954
Anbieter: Brady
Direkt zu
Product Details & Documents
Der Magicard Prima 8-Drucker bietet eine kompakte, zuverlässige und robuste Lösung für die sofortige Ausgabe und Laminierung.
- Hochwertiger beidseitiger Farbkartendruck, sogar bis an die Ränder
- Ausgestattet mit einer Reihe von Kodiergeräten, um sichere elektronische Daten direkt an der Ausgabestelle auf die Karten zu schreiben
- Die Smartcard-Kodierung ermöglicht das Drucken und Programmieren Ihrer Smartcard in einem Durchgang
- Anwendung: Gesundheits- und Krankenhausetikettierung, Einrichtungsidentifikation, Sicherheitsidentifikation, allgemeine Identifikation
Mithilfe eines Retransfer-Druckverfahrens werden die Bilder zunächst auf eine dünne Folie gedruckt und dann thermisch auf die Kartenoberfläche übertragen. Dadurch entsteht ein hochauflösendes, glänzendes Bild, das bis an die Ränder der Karte gedruckt wird.
Visuelle Sicherheit: Hologramm, UV-Effekt
Dokumente
TDS Magicard™ Prima 8 Duo Printers
Technisches Datenblatt
Technische Daten
- Gewicht:15,5 kg
- Bezeichnung:Duo Drucker, weiß und blau
- Seq:01
- B×T×H:211,5×475,5×248 mm
- Unterstütztes Betriebssystem:Windows® 10, Windows® 7, Windows® 8, Windows® Server 2012, Windows® Server 2016
- Cat. No.:BRDY321954
- Kompatibilität:CR79, CR80
- Anschlüsse:Ethernet, USB
- Print speed:Multi-colour print speed (per hour): 190
Single colour print speed (per hour): 750 - Stromzufuhr:110 - 240 V
- Print method:Thermal transfer, double-sided printing
- Modul:Automatisch, manuell
- Print resolution:600 dpi
- Temperaturbereich:15...30 °C
- Display:Monochrom LCD-Anzeige