Magicard™ Prima 8 Duo Drucker
Duo-Drucker mit kontaktbehafteter und kontaktloser Kodierung, weiß und blau, 211,5×475,5×248 mm, 15,5 kg
Katalognr. BRDY321955
Anbieter: Brady
Direkt zu
Product Details & Documents
Der Magicard Prima 8-Drucker bietet eine kompakte, zuverlässige und robuste Lösung für die sofortige Ausgabe und Laminierung.
- Hochwertiger beidseitiger Farbkartendruck, sogar bis an die Ränder
- Ausgestattet mit einer Reihe von Kodiergeräten, um sichere elektronische Daten direkt an der Ausgabestelle auf die Karten zu schreiben
- Die Smartcard-Kodierung ermöglicht das Drucken und Programmieren Ihrer Smartcard in einem Durchgang
- Anwendung: Gesundheits- und Krankenhausetikettierung, Einrichtungsidentifikation, Sicherheitsidentifikation, allgemeine Identifikation
Mithilfe eines Retransfer-Druckverfahrens werden die Bilder zunächst auf eine dünne Folie gedruckt und dann thermisch auf die Kartenoberfläche übertragen. Dadurch entsteht ein hochauflösendes, glänzendes Bild, das bis an die Ränder der Karte gedruckt wird.
Visuelle Sicherheit: Hologramm, UV-Effekt
Documents
TDS Magicard™ Prima 8 Duo Printers
Datasheet
Technische Daten
- Gewicht:15,5 kg
- Bezeichnung:Duo-Drucker mit kontaktbehafteter und kontaktloser Kodierung, weiß und blau
- Seq:02
- B×T×H:211,5×475,5×248 mm
- Unterstütztes Betriebssystem:Windows® 10, Windows® 7, Windows® 8, Windows® Server 2012, Windows® Server 2016
- Cat. No.:BRDY321955
- Kompatibilität:CR79, CR80
- Anschlüsse:Ethernet, USB
- Print speed:Monochrome print speed: 750 per hour
Colour printing speed: 190 per hour - Stromzufuhr:110 - 240 V
- Print method:Thermal transfer, double-sided printing
- Modul:Automatisch, manuell
- Print resolution:600 dpi
- Temperaturbereich:15...30 °C
- Display:Monochrom LCD-Anzeige