Magicard™ 300-Drucker
Product Details & Documents
Der robuste, langlebige und zuverlässige Magicard 300-Drucker ist perfekt für Schulen, Universitäten und mittelgroße Unternehmen, die mehr als 10000 Karten pro Jahr drucken. Sie können sich auf die Magicard™ 300-Drucker für sicheren und zuverlässigen Ausweisdruck verlassen.
- Hochwertiger Druck
- Vertrauenswürdige Identität
- Mit transparenten Karteneingabe- und -ausgabemagazinen können Sie Ihre Druckaufträge in Stapeln ausführen und behalten immer den Überblick darüber, wie viele Karten übrig sind
- Digital Shredding™
- Bedrohungsschutz
- Thermotransferdrucktechnologie
- Holokote, Holopatch visuelle Sicherheit
- 720 Monochrom-Druckgeschwindigkeit (pro Stunde)
- 160 Farbdruckgeschwindigkeit (pro Stunde)
Der Magicard 300 Duo-Drucker ist ein beidseitiger Drucker, der Karten beidseitig in Farbe mit YMCKO-Film druckt oder Farbe auf der Vorderseite und Schwarz auf der Rückseite mit YMCKOK-Folie. Der Magicard 300 Uno-Drucker druckt nur einseitig.
Der Drucker bietet ein breites Farbspektrum und eine Druckauflösung von 300×300 dpi, ideal für Fotos auf Ausweisen und eine genauere Darstellung von Firmenlogos und anderen Bildern.
Ein HoloKote®-Sicherheitswasserzeichen kann auf die gesamte Oberfläche der Karte gedruckt werden. Der Magicard 300-Drucker wird mit vier Standardmodellen geliefert und ermöglicht Ihnen, vier benutzerdefinierte Modelle hinzuzufügen, beispielsweise Ihr Firmenlogo oder ein anderes einzigartiges Sicherheitsdesign. Nachdem die Daten für den Druckauftrag verwendet wurden, werden sie fragmentiert, wodurch sie nicht wiederherstellbar sind und nicht auf dem Drucker gespeichert werden können.
Es werden Sicherheitsscans anhand der National Vulnerabilities Database durchgeführt und das Gerät regelmäßig aktualisiert, um sicherzustellen, dass die Druckersoftware und die zugehörige Systemkonfiguration den höchsten Sicherheitsstufen entsprechen.
Anwendungen: Etikettierung im Gesundheitswesen und in Krankenhäusern, Einrichtungsidentifikation, Sicherheitsidentifikation, allgemeine Identifikation.
Zertifizierung: Entspricht der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU und 2015/863, UKCA.
Lieferinformationen: Dieser Magicard 300-Drucker wird mit einem Zufuhrfach für Karten, einem Kartenausgabefach, einem Netzteil (mit Kabeln für UK und die EU), einem USB-Kabel, einer Reinigungskarte und einer Kurzanleitung geliefert.
Dokumente
TDS Magicard™ 300 Printers
Technisches Datenblatt
Technische Daten
- Gewicht:4,98 kg
- Bezeichnung:Magicard™ 300 Uno mit Magnetstreifen und Smartcard-Kodierer
- Seq:08
- B×T×H:215×408×242 mm
- Unterstütztes Betriebssystem:Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.7.x, Windows® 10, Windows® 11
- Cat. No.:BRDY321940
- Kompatibilität:CR79, CR80
- Anschlüsse:Ethernet, USB 2.0 Typ-A Host Port (1 rückseitig)
- Print speed:Multi-colour print speed (per hour): 160
Single colour Print speed (per hour): 720 - Print method:Single-sided printing only
- Auflösung:300 dpi
- Modul:Automatisch, Manuell
- Power supply:110 - 240 V
- Temperaturbereich:10...30 °C
- Display:Einfarbiges LCD-Display
Accessories
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungFürVerfügbarkeitPreis
- BRDY321989Ersatz-DruckkopfeinheitMagicard™ 300/600Einloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 551.00
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungFürVerfügbarkeitPreis
- BRDY321984Reinigungszylinderset, 5 Reinigungszylinder, 1 wiederverwendbare MetallstangeMagicard™ 300/600Einloggen für Verfügbarkeit1 * 5 KIT - SFr. 13.80
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungFürVerfügbarkeitPreis
- BRDY321983Reinigungsset, 10 Reinigungskarten und 1 ReinigungsstiftMagicard™ 300/600Einloggen für Verfügbarkeit1 * 1 KIT - SFr. 25.90