Magicard™ 600-Drucker
Product Details & Documents
Der Magicard 600 mit WLAN bietet schnellere Druckgeschwindigkeiten, höhere Qualität und optimierte Sicherheitsfunktionen und lässt sich nahtlos in die vorhandene Infrastruktur zur sicheren Verarbeitung von ID-Daten integrieren.
- Hohe Druckqualität – Der Magicard 600 bietet einen großen Farbraum und druckt mit 600×300 dpi, ideal für Fotokarten mit superscharfem Text in kleinen Schriftarten
- Digital Shredding™ – Sobald Daten für den Druckauftrag verwendet wurden, werden sie unlesbar gemacht, was zur Gewährleistung der Sicherheit der Benutzerdaten beiträgt
Betrugsprävention – Der Magicard 600 bietet die Möglichkeit, auf jede Karte ein personalisiertes HoloKote®-Wasserzeichen zu drucken. Jedes Gerät kann bis zu 10 personalisierte HoloKote®-Designs speichern.
Bedrohungs-Benchmark – Wir führen Sicherheitsscans auf Grundlage der National Vulnerabilities Database durch. Darüber hinaus senden wir regelmäßige Updates an das Gerät, sodass Sie sicher sein können, dass die Druckersoftware und die zugehörige Systemkonfiguration den höchsten Sicherheitsstufen entsprechen.
Garantie: Dreijährige MagiCover Plus
Elektronische Sicherheit: Digitale Zerstörung
Drucktechnologie: Thermotransfer
Anwendung: Allgemeine Identifikation, Sicherheitsidentifikation, Etiketten für Gesundheitswesen und Krankenhäuser, Standortidentifikation
Lieferinformationen: Dieser Magicard 600-Drucker wird mit einem Karteneingabefach, einem Kartenausgabefach, einem WLAN-Dongle, einem Netzteil (einschließlich UK- und EU-Kabel), einem USB-Kabel, einer Reinigungskarte und einer Kurzanleitung geliefert.
Technische Daten
- Gewicht:4,7 kg
- Bezeichnung:Magicard™ 600 Duo Drucker mit Smart Card-Kodierer, weiß, kontakt- und berührungslose Kodierung
- Seq:02
- B×T×H:211×475×248 mm
- Unterstütztes Betriebssystem:Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.7.x, Windows® 10, Windows® 11
- Cat. No.:BRDY321951
- Kompatibilität:CR79, CR80
- Anschlüsse:Ethernet, USB 3.0 Typ A, Wi-Fi
- Print speed:Multi-colour print speed (per hour): 190
Single colour print speed (per hour): 750 - Modell:Magicard™ 600 Duo
- Print method:Double-sided printing
- Auflösung:600×300 dpi
- Modul:Automatisch, Manuell
- Power supply:110 - 240 V
- Temperaturbereich:10...30 °C
- Display:Monochrom LCD-Display
Accessories
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungFürVerfügbarkeitPreis
- BRDY321989Ersatz-DruckkopfeinheitMagicard™ 300/600Einloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 551.00