AuftragsverfolgungKontakt
Barcode-Scanner, V4500 | Avantor
Barcode-Scanner, V4500
V1300 Kit für V4500 Barcode-Lesegerät, EU-Stecker
Katalognr. BRDY322623
Anbieter:   Brady
Barcode-Scanner, V4500
Katalognr. BRDY322623
Anbieter:  Brady
Barcode-Scanner, V4500
Barcode-Scanner, V4500
V1300 Kit für V4500 Barcode-Lesegerät, EU-Stecker
Preis
SFr. 506.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 KIT
Product Details & Documents
Ein robustes Design für nahtloses Erlebnis. Digitalisieren Sie die Datenerfassung und automatisieren Sie Ihre Arbeitsabläufe mit Leichtigkeit und Genauigkeit mit dem V4500 Barcode-Scanner.
  • High-speed, omnidirectional barcode scanning made simple
  • Ideal for inventory management, kit verification, scan and print, and packout applications
  • Proprietary cortex decoder technology allows scanner to easily read tiny barcodes as well as shiny and hard-to-read surfaces
  • Automated keyboard device and dynamic user interface lets you go from setup to first scan in seconds
  • Data parsing feature lets you sort and arrange data exactly how you want - start with a simple scan and easily connect to the cloud and your ERP system
  • Inductive-charging battery lasts a full shift with over 75000 scans
  • 2D barcode capability
    Withstands 152,4 mm drops (MIL-STD-810G)
  • Resistant to 115 kg crushes
  • Resistant to military-grade shocks (MIL-STD-810G)
  • Resistant to 1,8 metre drops
Batterie: Wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akku
Rotationstoleranz: ±180°
Garantie: Drei Jahre
Feldauswahl: Hochdichtes oder weites Feld
Sichtfeld: Hochdichtes Feld – 30° horizontal x 20° vertikal; Weites Feld – 50° horizontal x 33,5° vertikal
Brennpunkt: Ungefähr 100 mm
Steigung: ±65° (von vorne nach hinten)
Schräge: Barcode-Scanner, V4500
Hochdichtes Feld: 960× 640; Weites Feld: 960×640
Optische Auflösung: Hochdichtes Feld: 960×640; Weites Feld - 960×640
Zertifizierung: Gemäß Richtlinien 2011/65/EU und 2015/863, IP65.
Dokumente
Technische Daten
  • Bezeichnung:
    V1300 Kit für V4500 Barcode-Lesegerät, EU-Stecker
  • Seq:
    03
  • Cat. No.:
    BRDY322623
  • Sensortyp:
    CMOS 1.2 Megapixel
  • Schnittstellen:
    RS232, USB 2.0 (generisches HID, HID-Tastatur, virtueller com-Port)
  • B×T×H:
    152×113×75 mm
  • Netzanschluss:
    100 - 240 V, 50 - 60 Hz
  • Gewicht:
    0,53 kg
Accessories
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • BRDY177236
    V1100 Ersatzladegerät für V1200 Batterie für V4500 Barcode-Scanner, blau und grau, 84,07W×132D×65,02H mm, 100 - 240 V, 50 - 60 Hz
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 270.00
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • BRDY177241
    Schwarzes Netzteil, 45,97×97,99×50,01 mm, 110 - 240 V, Kabellänge: 114,3 cm, 180 g
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 41.10
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • BRDY177235
    V1300 cradle for V4500
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 399.00
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • BRDY177240
    RS232 cable, 2,7 m for V4500
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 61.00
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • BRDY177242
    Power supply cord, 1,9 m for V4500
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 27.00
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • BRDY177234
    V1200 battery for V4500
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 128.00
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • BRDY177237
    USB cable, 1 m for V4500
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 46.80
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • BRDY177238
    USB cable, 2,7 m for V4500
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 61.00
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • BRDY177239
    RS232 cable, 1 m for V4500
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 46.80