Barcode-Scanner, V4500
Product Details & Documents
Ein robustes Design für nahtloses Erlebnis. Digitalisieren Sie die Datenerfassung und automatisieren Sie Ihre Arbeitsabläufe mit Leichtigkeit und Genauigkeit mit dem V4500 Barcode-Scanner.
High-speed, omnidirectional barcode scanning made simple
- Ideal for inventory management, kit verification, scan and print, and packout applications
- Proprietary cortex decoder technology allows scanner to easily read tiny barcodes as well as shiny and hard-to-read surfaces
- Automated keyboard device and dynamic user interface lets you go from setup to first scan in seconds
- Data parsing feature lets you sort and arrange data exactly how you want - start with a simple scan and easily connect to the cloud and your ERP system
- Inductive-charging battery lasts a full shift with over 75000 scans
-
2D barcode capability
Withstands 152,4 mm drops (MIL-STD-810G)
- Resistant to 115 kg crushes
- Resistant to military-grade shocks (MIL-STD-810G)
- Resistant to 1,8 metre drops
Batterie: Wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akku
Rotationstoleranz: ±180°
Garantie: Drei Jahre
Feldauswahl: Hochdichtes oder weites Feld
Sichtfeld: Hochdichtes Feld – 30° horizontal x 20° vertikal; Weites Feld – 50° horizontal x 33,5° vertikal
Brennpunkt: Ungefähr 100 mm
Steigung: ±65° (von vorne nach hinten)
Schräge: Barcode-Scanner, V4500
Hochdichtes Feld: 960× 640; Weites Feld: 960×640
Optische Auflösung: Hochdichtes Feld: 960×640; Weites Feld - 960×640
Certifications: Gemäß Richtlinien 2011/65/EU und 2015/863, IP65.
Dokumente
Barcode Scanner, V4500, Brady
Weitere Produktdetails
Technische Daten
- Bezeichnung:V1100 Kit für V4500 Barcode-Lesegerät, EU-Stecker
- Seq:01
- Cat. No.:BRDY322621
- Sensortyp:CMOS 1.2 Megapixel
- Schnittstellen:RS232, USB 2.0 (generisches HID, HID-Tastatur, virtueller com-Port)
- B×T×H:152×113×75 mm
- Netzanschluss:100 - 240 V, 50 - 60 Hz
- Gewicht:0,53 kg
Accessories
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- BRDY177236V1100 Ersatzladegerät für V1200 Batterie für V4500 Barcode-Scanner, blau und grau, 84,07W×132D×65,02H mm, 100 - 240 V, 50 - 60 HzEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 270.00
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- BRDY177241Schwarzes Netzteil, 45,97×97,99×50,01 mm, 110 - 240 V, Kabellänge: 114,3 cm, 180 gEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - SFr. 41.10
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..