PRIME-XV DENDRITIC CELL MATURATION C 1 * 500 mL
Katalognr. SHBT91146
Anbieter: Shenandoah Biotechnology
New Product
PRIME-XV DENDRITIC CELL MATURATION C 1 * 500 mL
Katalognr. SHBT91146
Anbieter: Shenandoah Biotechnology
New Product
Frequently Bought Together
VWR® Ultra-High Performance Centrifuge Tubes
Anbieter: VWR Collection
Medienflaschen, quadratisch, steril, Nalgene®
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
Zentrifugenröhrchen, metallfrei, steril
Anbieter: VWR Collection
VWR®, Serologische Pipetten, Standard Serie
Anbieter: VWR Collection
VWR®, Centrifuge Tubes, Conical Bottom
Anbieter: VWR Collection
VWR®, Geradwandige Probenbehälter, mit Schraubverschluss
Anbieter: VWR Collection
VWR®, Petrischalen, PS
Anbieter: VWR Collection
VWR®, PCR-Gefäße, 0,2 ml
Anbieter: VWR Collection
VWR®, Transferpipetten, graduiert
Anbieter: VWR Collection
VWR®, Transferpipetten, Standard Line
Anbieter: VWR Collection
VWR®, Kryoboxen, Karton, 133×133 mm
Anbieter: VWR Collection
VWR®, Transferpipetten, High Performance
Anbieter: VWR Collection
Eppendorf® Safe-Lock Tubes, 0,5 ml - Microtubes
Anbieter: EPPENDORF
Eppendorf Tubes® 3810X Microtubes 1,5 ml
Anbieter: EPPENDORF
Safe-Lock Tubes, 1,5 ml - Microtubes
Anbieter: EPPENDORF